Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Polyethylenglycol 8.000 | Avantor

Polyethylenglycol 8.000

Glasflasche für Feststoffe, 1 kg
Katalognr. ROTH0263.2
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
Polyethylenglycol 8.000
Katalognr. ROTH0263.2
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
CAS Nummer:  25322-68-3
Polyethylenglycol 8.000

Glasflasche für Feststoffe, 1 kg

CAS Nummer:  25322-68-3
Preis
SFr. 104.30
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonyme:  PEG 8,000, Ethylene glycol polymer 8000, PEG 8000
  • CAS Nummer:25322-68-3
  • Formel:H(OCH₂CH₂)nOH
  • MDL-Nummer:MFCD01779615
  • Molekulargewicht:8000 g/mol
  • Merck-Index:12,07729
  • Siedepunkt:250 °C (1013 hPa)
  • Dichte:1,125 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:500-038-2
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    1 kg

Technische Daten

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..