ADA
Glasflasche für Feststoffe, 100 g
ROTH0250.2
Marketsource
: 2,2'-[(2-Amino-2-oxoethyl)imino]diacetic acid, N-(2-Acetamido)iminodiacetic acid, 2,2'-((2-Amino-2-oxoethyl)azanediyl)diacetic acid
- :26239-55-4
- :H₂NC(O)CH₂N(CH₂COOH)₂
- :MFCD00008031
- :190.16 g/mol
- :13,00148
- :217…218 °C
- :Raumtemperatur
- :247-530-0
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:100 g
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..