ADA
Glasflasche für Feststoffe, 50 g
Katalognr. ROTH0250.1
Marketsource
Anbieter: Roth Carl
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: 2,2'-[(2-Amino-2-oxoethyl)imino]diacetic acid, N-(2-Acetamido)iminodiacetic acid, 2,2'-((2-Amino-2-oxoethyl)azanediyl)diacetic acid
- CAS Nummer:26239-55-4
- Formel:H₂NC(O)CH₂N(CH₂COOH)₂
- MDL-Nummer:MFCD00008031
- Molekulargewicht:190.16 g/mol
- Merck-Index:13,00148
- Schmelzender Platingehalt:217…218 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:247-530-0
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:50 g