Pepsin
Glass bottle for solids, 25 g
Katalognr. ROTH0230.1
Marketsource
Anbieter: Roth Carl
Direkt zu
Product Details & Documents
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerTechnische Daten
Technische Daten
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:25 g
- Cat. No.:ROTH0230.1
- CAS Nr.:9001-75-6
- Enzymname:Pepsin
- Lagerbedingungen:Refrigerator
- Enzymaktivität:0,7 FIP-U/mg