Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Xylit | Avantor

Xylit

Glass bottle for solids, 1 kg
Katalognr. ROTH9711.2
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
Xylit
Katalognr. ROTH9711.2
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
CAS Nummer:  87-99-0
Xylit

Glass bottle for solids, 1 kg

CAS Nummer:  87-99-0
Preis
SFr. 123.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonyme:  (2R,3r,4S)-Pentane-1,2,3,4,5-pentaol
  • CAS Nummer:87-99-0
  • Formel:C₅H₁₂O₅
  • MDL-Nummer:MFCD00064292
  • Molekulargewicht:152.15 g/mol
  • Merck-Index:13,10140
  • Siedepunkt:495 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:94 °C
  • Dichte:1,52 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:201-788-0
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    1 kg

Technische Daten

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..