AuftragsverfolgungKontakt
Xylit
Xylit
Glass bottle for solids, 250 g
Katalognr. ROTH9711.1
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
Xylit
Katalognr. ROTH9711.1
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
CAS Nummer:  87-99-0
Xylit
Glass bottle for solids, 250 g
CAS Nummer:  87-99-0
Preis
SFr. 33.50
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 250 g
Product Details & Documents
Synonyme:  (2R,3r,4S)-Pentane-1,2,3,4,5-pentaol
  • CAS Nummer:87-99-0
  • Formel:C₅H₁₂O₅
  • MDL-Nummer:MFCD00064292
  • Molekulargewicht:152.15 g/mol
  • Merck-Index:13,10140
  • Siedepunkt:495 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:94 °C
  • Dichte:1,52 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:201-788-0
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    250 g
Technische Daten