AuftragsverfolgungKontakt
Silbernitrat
50 g
  ROTH9370.1
Marketsource
 :   Roth Carl
Silbernitrat
  ROTH9370.1
 :  Roth Carl
Marketsource
 :  7761-88-8
Silbernitrat
Silbernitrat
50 g
 :  7761-88-8
SFr. 178.80
1 * 50 g
 :  Lunar caustic, Silver mononitrate, Nitric acid silver salt
  •  :7761-88-8
  •  :AgNO₃
  •  :MFCD00003414
  •  :169.87 g/mol
  •  :12,08661
  •  :444 °C (1013 hPa)
  •  :210 °C
  •  :4,35 g/cm³ (20 °C)
  •  :Raumtemperatur
  •  :231-853-9
  •  :1493
  •  :5.1,II
  •  :01-2119513705-43
  • VE:
    50 g