AuftragsverfolgungKontakt
Natriumhydroxid
10 kg
  ROTH9356.2
Marketsource
 :   Roth Carl
Natriumhydroxid
  ROTH9356.2
 :  Roth Carl
Marketsource
 :  1310-73-2
Natriumhydroxid
10 kg
 :  1310-73-2
SFr. 171.00
1 * 10 kg
 :  Caustic soda
  •  :1310-73-2
  •  :NaOH
  •  :MFCD00003548
  •  :40 g/mol
  •  :14,08627
  •  :1390 °C (1013 hPa)
  •  :323 °C
  •  :2,13 g/cm³ (20 °C)
  •  :Raumtemperatur
  •  :215-185-5
  •  :1823
  •  :8,II
  •  :01-2119457892-27
  • VE:
    10 kg