AuftragsverfolgungKontakt
Natriumhydroxid
Kunststoffflasche für Feststoffe, 1 kg
Katalognr. ROTH9356.1
Ätzend
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
Natriumhydroxid
Katalognr. ROTH9356.1
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
CAS Nummer:  1310-73-2
Natriumhydroxid
Kunststoffflasche für Feststoffe, 1 kg
CAS Nummer:  1310-73-2
Preis
SFr. 27.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonyme:  Caustic soda
  • CAS Nummer:1310-73-2
  • Formel:NaOH
  • MDL-Nummer:MFCD00003548
  • Molekulargewicht:40 g/mol
  • Merck-Index:14,08627
  • Siedepunkt:1390 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:323 °C
  • Dichte:2,13 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:215-185-5
  • UN:1823
  • ADR:8,II
  • ERREICHEN:01-2119457892-27
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Kunststoffflasche für Feststoffe
  • VE:
    1 kg
Technische Daten