AuftragsverfolgungKontakt
Natriumchlorid
Natriumchlorid
50 kg
Katalognr. ROTH9265.4
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
Natriumchlorid
Katalognr. ROTH9265.4
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
CAS Nummer:  7647-14-5
Natriumchlorid
50 kg
CAS Nummer:  7647-14-5
Preis
SFr. 258.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 50 kg
Product Details & Documents
Synonyme:  Saline, NaCl, Sea salt, Halite
  • CAS Nummer:7647-14-5
  • Formel:NaCl
  • MDL-Nummer:MFCD00003477
  • Molekulargewicht:58.44 g/mol
  • Merck-Index:14,08599
  • Siedepunkt:1413 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:801 °C
  • Dichte:2,16 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:231-598-3
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    50 kg