AuftragsverfolgungKontakt
Natriumchlorid
10 kg
  ROTH9265.3
Marketsource
 :   Roth Carl
Natriumchlorid
  ROTH9265.3
 :  Roth Carl
Marketsource
 :  7647-14-5
Natriumchlorid
10 kg
 :  7647-14-5
SFr. 79.10
1 * 10 kg
 :  Saline, NaCl, Sea salt, Halite
  •  :7647-14-5
  •  :NaCl
  •  :MFCD00003477
  •  :58.44 g/mol
  •  :14,08599
  •  :1413 °C (1013 hPa)
  •  :801 °C
  •  :2,16 g/cm³ (20 °C)
  •  :Raumtemperatur
  •  :231-598-3
  • VE:
    10 kg
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..