AuftragsverfolgungKontakt
Natriumalginat
Natriumalginat
Glass bottle for solids, 1 kg
Katalognr. ROTH9180.2
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
Natriumalginat
Katalognr. ROTH9180.2
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
CAS Nummer:  9005-38-3
Natriumalginat
Glass bottle for solids, 1 kg
CAS Nummer:  9005-38-3
Preis
SFr. 162.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonyme:  Alginic acid sodium salt, Algin
  • CAS Nummer:9005-38-3
  • MDL-Nummer:MFCD00081310
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    1 kg