AuftragsverfolgungKontakt
Bicin | Avantor
Bicin
Glasflasche für Feststoffe, 250 g
Katalognr. ROTH9162.2
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
Bicin
Katalognr. ROTH9162.2
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
CAS Nummer:  150-25-4
Bicin
Glasflasche für Feststoffe, 250 g
CAS Nummer:  150-25-4
Preis
SFr. 190.80
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 250 g
Product Details & Documents
Synonyme:  2-(Bis(2-hydroxyethyl)amino)acetic acid, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)glycine
  • CAS Nummer:150-25-4
  • Formel:C₆H₁₃NO₄
  • MDL-Nummer:MFCD00004295
  • Molekulargewicht:163.17 g/mol
  • Schmelzender Platingehalt:185…192 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:205-755-1
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    250 g