AuftragsverfolgungKontakt
Bicin
Bicin
Glasflasche für Feststoffe, 50 g
Catalog # ROTH9162.1
Marketsource
Supplier:   Roth Carl
Bicin
Catalog # ROTH9162.1
Supplier:  Roth Carl
Marketsource
CAS Number:  150-25-4
Bicin
Glasflasche für Feststoffe, 50 g
CAS Number:  150-25-4
Price
SFr. 59.40
Log in for availability
1 * 50 g
Product Details & Documents
Synonyms:  2-(Bis(2-hydroxyethyl)amino)acetic acid, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)glycine
  • CAS Number:150-25-4
  • Formula:C₆H₁₃NO₄
  • MDL Number:MFCD00004295
  • Molecular Weight:163.17 g/mol
  • Melting Pt:185…192 °C
  • Storage Temperature:Raumtemperatur
  • EINECS:205-755-1
Specifications
Specifications
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    50 g