AuftragsverfolgungKontakt
Tween® 80 (Polysorbat) | Avantor
Tween® 80 (Polysorbat)
Glasflasche für Feststoffe, 250 g
Katalognr. ROTH9139.1
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
Tween® 80 (Polysorbat)
Katalognr. ROTH9139.1
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
CAS Nummer:  9005-65-6
Tween® 80 (Polysorbat)
Glasflasche für Feststoffe, 250 g
CAS Nummer:  9005-65-6
Preis
SFr. 37.80
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 250 g
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:9005-65-6
  • MDL-Nummer:MFCD00082107
  • Merck-Index:13,07664
  • Siedepunkt:∼100 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:–21 °C
  • Dichte:1,062 g/cm³ (20 °C)
  • Blitz Pt:>149 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:500-019-9
Dokumente
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    250 g