AuftragsverfolgungKontakt
Tween® 20 (Polysorbat) | Avantor
Tween® 20 (Polysorbat)
Glasflasche für Feststoffe, 1 kg
Katalognr. ROTH9127.2
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
Tween® 20 (Polysorbat)
Katalognr. ROTH9127.2
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
CAS Nummer:  9005-64-5
Tween® 20 (Polysorbat)
Glasflasche für Feststoffe, 1 kg
CAS Nummer:  9005-64-5
Preis
SFr. 89.40
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonyme:  Polyoxyethylene sorbitan monolaurate
  • CAS Nummer:9005-64-5
  • Formel:C₅₈H₁₁₄O₂₆
  • MDL-Nummer:MFCD00165986
  • Molekulargewicht:1227.53 g/mol
  • Dichte:1,1 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:500-018-3
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    1 kg