AuftragsverfolgungKontakt
D(+)-Saccharose
5 kg
  ROTH9097.2
Marketsource
 :   Roth Carl
D(+)-Saccharose
  ROTH9097.2
 :  Roth Carl
Marketsource
 :  57-50-1
D(+)-Saccharose
D(+)-Saccharose
5 kg
 :  57-50-1
SFr. 234.00
1 * 5 kg
 :  β-ᴅ-Fructofuranosyl-α-ᴅ-glucopyranoside, α-ᴅ-Glucopyranosyl β-ᴅ-fructofuranoside, D(+)-Saccharose, α-ᴅ-Glc-(1→2)-β-ᴅ-Fru, Sucrose
  •  :57-50-1
  •  :C₁₂H₂₂O₁₁
  •  :MFCD00006626
  •  :342.3 g/mol
  •  :13,08966
  •  :169…170 °C
  •  :1,29 g/cm³ (20 °C)
  •  :Raumtemperatur
  •  :200-334-9
  • VE:
    5 kg