AuftragsverfolgungKontakt
Capronsäure | Avantor
Capronsäure
Glasflasche, 100 mL
Katalognr. ROTH8799.1
Ätzend
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
Capronsäure
Katalognr. ROTH8799.1
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
CAS Nummer:  142-62-1
Capronsäure
Glasflasche, 100 mL
CAS Nummer:  142-62-1
Preis
SFr. 25.10
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Synonyme:  Hexanoic acid
  • CAS Nummer:142-62-1
  • Formel:C₆H₁₂O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00004421
  • Molekulargewicht:116.16 g/mol
  • Merck-Index:13,01765
  • Siedepunkt:202 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:–4,8 °C
  • Dichte:0,9276 g/cm³ (20 °C)
  • Blitz Pt:102 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:205-550-7
  • UN:2829
  • ADR:8,III
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    100 mL