AuftragsverfolgungKontakt
Chloroform
Glasflasche, 2,5 L
Katalognr. ROTHY015.2
Giftig
Gesundheit
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
Chloroform
Katalognr. ROTHY015.2
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
CAS Nummer:  67-66-3
Chloroform
Chloroform
Glasflasche, 2,5 L
CAS Nummer:  67-66-3
Preis
SFr. 79.80
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2,5 L
Product Details & Documents
Synonyme:  Methane, trichloro-, Trichloroform, Methylidyne trichloride, Trichloromethane
  • CAS Nummer:67-66-3
  • Formel:CHCl₃
  • MDL-Nummer:MFCD00000826
  • Molekulargewicht:119.38 g/mol
  • Merck-Index:13,02160
  • Siedepunkt:61,7 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:–63 °C
  • Dichte:1,4832 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-663-8
  • UN:1888
  • ADR:6.1,III
  • ERREICHEN:05-2114614906-45
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    2,5 L
Technische Daten