Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Kaliumhydrogensulfat | Avantor

Kaliumhydrogensulfat

Glass bottle for solids, 500 g
Katalognr. ROTHX989.1
Ätzend
Reizend
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
Kaliumhydrogensulfat
Katalognr. ROTHX989.1
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
CAS Nummer:  7646-93-7
Kaliumhydrogensulfat

Glass bottle for solids, 500 g

CAS Nummer:  7646-93-7
Preis
34.20 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synonyme:  Potassium bisulphate
  • CAS Nummer:7646-93-7
  • Formel:KHSO₄
  • MDL-Nummer:MFCD00011404
  • Molekulargewicht:136.17 g/mol
  • Merck-Index:13,07695
  • Schmelzender Platingehalt:214 °C
  • Dichte:2,32 g/cm³ (20 °C)
  • EINECS:231-594-1
  • UN:2509
  • ADR:8,II
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    500 g

Technische Daten

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..