Natriumpyruvat
Glasflasche für Feststoffe, 25 g
Katalognr. ROTH8793.1
Marketsource
Anbieter: Roth Carl
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: 2-Ketopropionic acid sodium salt, 2-Oxopropionic acid sodium salt, Sodium 2-oxopropanoate, Pyruvic acid sodium salt, α-Ketopropionic acid sodium salt
- CAS Nummer:113-24-6
- Formel:CH₃COCOONa
- MDL-Nummer:MFCD00002586
- Molekulargewicht:110.04 g/mol
- Schmelzender Platingehalt:220…230 °C
- Dichte:1,718 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:204-024-4
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:25 g