AuftragsverfolgungKontakt
Trichloressigsäure
Trichloressigsäure
Glasflasche für Feststoffe, 500 g
  ROTH8789.2
Marketsource
 :   Roth Carl
Trichloressigsäure
  ROTH8789.2
 :  Roth Carl
Marketsource
 :  76-03-9
Trichloressigsäure
Trichloressigsäure
Glasflasche für Feststoffe, 500 g
 :  76-03-9
SFr. 118.70
1 * 500 g
 :  TCA
  •  :76-03-9
  •  :Cl₃CCOOH
  •  :MFCD00004177
  •  :163.39 g/mol
  •  :13,09700
  •  :196 °C (1013 hPa)
  •  :54…56 °C
  •  :1,63 g/cm³ (20 °C)
  •  :113 °C (geschlossener Tiegel)
  •  :Raumtemperatur
  •  :200-927-2
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    500 g