n-Pentan
10 L
Katalognr. ROTH8720.2
Marketsource
Anbieter: Roth Carl
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Pentane
- CAS Nummer:109-66-0
- Formel:H₃C(CH₂)₃CH₃
- MDL-Nummer:MFCD00009498
- Molekulargewicht:72.15 g/mol
- Merck-Index:13,07193
- Siedepunkt:35…36 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:–130 °C
- Dichte:0,63 g/cm³ (20 °C)
- Blitz Pt:–40 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:203-692-4
- UN:1265
- ADR:3,II
- ERREICHEN:01-2119459286-30
Technische Daten
Technische Daten
- VE:10 L