Methanol
Glasflasche, 2,5 L
Katalognr. ROTHX948.2
Marketsource
Anbieter: Roth Carl
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Wood alcohol, Methyl alcohol, Hydroxy methane, Carbinol
- CAS Nummer:67-56-1
- Formel:CH₃OH
- MDL-Nummer:MFCD00004595
- Molekulargewicht:32.04 g/mol
- Merck-Index:13,05984
- Siedepunkt:64,6 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:–98 °C
- Dichte:0,7918 g/cm³ (20 °C)
- Blitz Pt:11 °C (geschlossener Tiegel)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:200-659-6
- UN:1230
- ADR:3,II
- ERREICHEN:01-2119433307-44
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glasflasche
- VE:2,5 L
- Cat. No.:ROTHX948.2
- Umweltzertifizierung:Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
- Umweltfreundlichkeit:Unbedenklicher für Mensch und Umwelt