Natriumnitrat
25 kg
Katalognr. ROTH8601.5
Marketsource
Anbieter: Roth Carl
Direkt zu
Product Details & Documents
- CAS Nummer:7631-99-4
- Formel:NaNO₃
- MDL-Nummer:MFCD00011119
- Molekulargewicht:84.99 g/mol
- Merck-Index:13,08720
- Siedepunkt:380 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:308 °C
- Dichte:2,26 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:231-554-3
- UN:1498
- ADR:5.1,III
- ERREICHEN:01-2119488221-41
Technische Daten
Technische Daten
- VE:25 kg