AuftragsverfolgungKontakt
Natriumnitrat
Glass bottle for solids, 1 kg
Katalognr. ROTH8601.2
Oxidierend
Reizend
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
Natriumnitrat
Katalognr. ROTH8601.2
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
CAS Nummer:  7631-99-4
Natriumnitrat
Glass bottle for solids, 1 kg
CAS Nummer:  7631-99-4
Preis
SFr. 33.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 kg
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:7631-99-4
  • Formel:NaNO₃
  • MDL-Nummer:MFCD00011119
  • Molekulargewicht:84.99 g/mol
  • Merck-Index:13,08720
  • Siedepunkt:380 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:308 °C
  • Dichte:2,26 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:231-554-3
  • UN:1498
  • ADR:5.1,III
  • ERREICHEN:01-2119488221-41
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    1 kg
Technische Daten