AuftragsverfolgungKontakt
Natriumcarbonat | Avantor
Natriumcarbonat
10 kg
Katalognr. ROTH8563.2
Reizend
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
Natriumcarbonat
Katalognr. ROTH8563.2
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
CAS Nummer:  497-19-8
Natriumcarbonat
Natriumcarbonat
10 kg
CAS Nummer:  497-19-8
Preis
SFr. 94.70
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 kg
Product Details & Documents
Synonyme:  Calcined soda, Carbonic acid disodium salt
  • CAS Nummer:497-19-8
  • Formel:Na₂CO₃
  • MDL-Nummer:MFCD00003494
  • Molekulargewicht:105.99 g/mol
  • Merck-Index:14,08596
  • Siedepunkt:1600 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:854 °C
  • Dichte:2,53 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:207-838-8
  • ERREICHEN:01-2119485498-19
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    10 kg