Natriumsulfat
25 kg
Katalognr. ROTH8560.5
Marketsource
Anbieter: Roth Carl
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Disodium sulphate, Bisodium sulphate, Sulphuric acid disodium salt
- CAS Nummer:7757-82-6
- Formel:Na₂SO₄
- MDL-Nummer:MFCD00003504
- Molekulargewicht:142.04 g/mol
- Merck-Index:12,08829
- Siedepunkt:1429 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:888 °C
- Dichte:2,7 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:231-820-9
Technische Daten
Technische Daten
- VE:25 kg
Technische Daten
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



