Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Natriumsulfat

Natriumsulfat

5 kg
Katalognr. ROTH8560.2
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
Natriumsulfat
Katalognr. ROTH8560.2
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
CAS Nummer:  7757-82-6
Natriumsulfat
Natriumsulfat

5 kg

CAS Nummer:  7757-82-6
Preis
SFr. 210.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 kg
Product Details & Documents
Synonyme:  Disodium sulphate, Bisodium sulphate, Sulphuric acid disodium salt
  • CAS Nummer:7757-82-6
  • Formel:Na₂SO₄
  • MDL-Nummer:MFCD00003504
  • Molekulargewicht:142.04 g/mol
  • Merck-Index:12,08829
  • Siedepunkt:1429 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:888 °C
  • Dichte:2,7 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:231-820-9
Technische Daten

Technische Daten

  • VE:
    5 kg

Technische Daten

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.