Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Natriumsulfat

Glass bottle for solids, 1 kg
Katalognr. ROTH8560.1
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
Natriumsulfat
Katalognr. ROTH8560.1
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
CAS Nummer:  7757-82-6
Natriumsulfat
Natriumsulfat

Glass bottle for solids, 1 kg

CAS Nummer:  7757-82-6
Preis
SFr. 55.80
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonyme:  Disodium sulphate, Bisodium sulphate, Sulphuric acid disodium salt
  • CAS Nummer:7757-82-6
  • Formel:Na₂SO₄
  • MDL-Nummer:MFCD00003504
  • Molekulargewicht:142.04 g/mol
  • Merck-Index:12,08829
  • Siedepunkt:1429 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:888 °C
  • Dichte:2,7 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:231-820-9
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    1 kg

Technische Daten