AuftragsverfolgungKontakt
Kupfer | Avantor
Kupfer
Glasflasche für Feststoffe, 1 kg
Katalognr. ROTH8540.2
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
Kupfer
Katalognr. ROTH8540.2
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
CAS Nummer:  7440-50-8
Kupfer
Glasflasche für Feststoffe, 1 kg
CAS Nummer:  7440-50-8
Preis
130.80 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 kg
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:7440-50-8
  • Formel:Cu
  • MDL-Nummer:MFCD00010965
  • Molekulargewicht:63.55 g/mol
  • Merck-Index:13,02545
  • Siedepunkt:2595 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:1083 °C
  • Dichte:8,94 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:231-159-6
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    1 kg