Kupfer
Glasflasche für Feststoffe, 250 g
Katalognr. ROTH8540.1
Marketsource
Anbieter: Roth Carl
Direkt zu
Product Details & Documents
- CAS Nummer:7440-50-8
- Formel:Cu
- MDL-Nummer:MFCD00010965
- Molekulargewicht:63.55 g/mol
- Merck-Index:13,02545
- Siedepunkt:2595 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:1083 °C
- Dichte:8,94 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:231-159-6
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:250 g