AuftragsverfolgungKontakt
Kaliumiodid
Glass bottle for solids, 1 kg
Katalognr. ROTH8491.2
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
Kaliumiodid
Katalognr. ROTH8491.2
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
CAS Nummer:  7681-11-0
Kaliumiodid
Glass bottle for solids, 1 kg
CAS Nummer:  7681-11-0
Preis
SFr. 430.80
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonyme:  Dipotassium diiodide, Kali iodide
  • CAS Nummer:7681-11-0
  • Formel:Kl
  • MDL-Nummer:MFCD00011405
  • Molekulargewicht:166 g/mol
  • Merck-Index:13,07727
  • Siedepunkt:1330 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:686 °C
  • Dichte:3,13 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:231-659-4
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    1 kg
Technische Daten