Dichlormethan
Glasflasche, 2,5 L
Katalognr. ROTH8424.2
Marketsource
Anbieter: Roth Carl
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Methylene chloride, DCM
- CAS Nummer:75-09-2
- Formel:CH₂Cl₂
- MDL-Nummer:MFCD00000881
- Molekulargewicht:84.93 g/mol
- Merck-Index:12,06140
- Siedepunkt:39,8 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:–95 °C
- Dichte:1,322 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:200-838-9
- UN:1593
- ADR:6.1,III
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glasflasche
- VE:2,5 L