AuftragsverfolgungKontakt
Salzsäure 25%
Salzsäure 25%
Glasflasche, 2,5 L
Catalog # ROTHX897.2
Corrosive
Irritant
Marketsource
Supplier:   Roth Carl
Salzsäure 25%
Catalog # ROTHX897.2
Supplier:  Roth Carl
Marketsource
CAS Number:  7647-01-0
Salzsäure 25%
Glasflasche, 2,5 L
CAS Number:  7647-01-0
Price
SFr. 45.50
Log in for availability
1 * 2,5 L
Product Details & Documents
Synonyms:  Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
  • CAS Number:7647-01-0
  • Formula:HCl
  • MDL Number:MFCD00011324
  • Molecular Weight:36.46 g/mol
  • Boiling Pt:110 °C (1013 hPa)
  • Melting Pt:–30 °C
  • Density:1,18 g/cm³ (20 °C)
  • Storage Temperature:Raumtemperatur
  • EINECS:231-595-7
  • UN:1789
  • ADR:8,II
Specifications
Specifications
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    2,5 L