AuftragsverfolgungKontakt
Salzsäure 25% | Avantor
Salzsäure 25%
Glasflasche, 1 L
Katalognr. ROTHX897.1
Ätzend
Reizend
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
Salzsäure 25%
Katalognr. ROTHX897.1
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
CAS Nummer:  7647-01-0
Salzsäure 25%
Glasflasche, 1 L
CAS Nummer:  7647-01-0
Preis
SFr. 23.40
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 L
Product Details & Documents
Synonyme:  Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
  • CAS Nummer:7647-01-0
  • Formel:HCl
  • MDL-Nummer:MFCD00011324
  • Molekulargewicht:36.46 g/mol
  • Siedepunkt:110 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:–30 °C
  • Dichte:1,18 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:231-595-7
  • UN:1789
  • ADR:8,II
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    1 L