Phenol
Glasflasche, 500 mL
Katalognr. ROTH0038.3
Marketsource
Anbieter: Roth Carl
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Phenylalcohol, Carbolic acid, Hydroxybenzene
- CAS Nummer:108-95-2
- Formel:C₆H₅OH
- MDL-Nummer:MFCD00002143
- Molekulargewicht:94.11 g/mol
- Merck-Index:12,07390
- Siedepunkt:181,7 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:40,8 °C
- Dichte:1,0722 g/cm³ (20 °C)
- Blitz Pt:81 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:203-632-7
- UN:1671
- ADR:6.1,II
- ERREICHEN:01-2119471329-32
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glasflasche
- VE:500 mL