AuftragsverfolgungKontakt
Phenol | Avantor
Phenol
Glasflasche, 100 mL
Katalognr. ROTH0038.1
Giftig
Ätzend
Gesundheit
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
Phenol
Katalognr. ROTH0038.1
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
CAS Nummer:  108-95-2
Phenol
Glasflasche, 100 mL
CAS Nummer:  108-95-2
Preis
SFr. 36.60
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Synonyme:  Phenylalcohol, Carbolic acid, Hydroxybenzene
  • CAS Nummer:108-95-2
  • Formel:C₆H₅OH
  • MDL-Nummer:MFCD00002143
  • Molekulargewicht:94.11 g/mol
  • Merck-Index:12,07390
  • Siedepunkt:181,7 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:40,8 °C
  • Dichte:1,0722 g/cm³ (20 °C)
  • Blitz Pt:81 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:203-632-7
  • UN:1671
  • ADR:6.1,II
  • ERREICHEN:01-2119471329-32
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    100 mL
Technische Daten