Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Injection needles | Avantor

Injection needles

18, 40 mm, 1,20 mm
Katalognr. ROTHX811.1
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
Injection needles
Katalognr. ROTHX811.1
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
Injection needles

18, 40 mm, 1,20 mm

Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 12 ST
Product Details & Documents

Suitable for all syringes with a Luer lock cone. Stainless steel with polished ground section.

Technische Daten
  • Ext.Ø:
    1,20 mm
  • Gauge:
    18
  • Länge:
    40 mm
  • Cat. No.:
    ROTHX811.1