Injection needles
24, 25 mm, 0,55 mm
Katalognr. ROTHX804.1
Marketsource
Anbieter: Roth Carl
Direkt zu
Product Details & Documents
Suitable for all syringes with a Luer lock cone. Stainless steel with polished ground section.
Technische Daten
- Ext.Ø:0,55 mm
- Gauge:24
- Länge:25 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



