AuftragsverfolgungKontakt
Injection needles | Avantor
Injection needles
26, 21 mm, 0,45 mm
Katalognr. ROTHX802.1
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
Injection needles
Katalognr. ROTHX802.1
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
Injection needles
26, 21 mm, 0,45 mm
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 12 ST
Product Details & Documents
Suitable for all syringes with a Luer lock cone. Stainless steel with polished ground section.
Technische Daten
  • Ext.Ø:
    0,45 mm
  • Gauge:
    26
  • Länge:
    21 mm