AuftragsverfolgungKontakt
Natriumchlorid
5 kg
  ROTHP029.3
Marketsource
 :   Roth Carl
Natriumchlorid
  ROTHP029.3
 :  Roth Carl
Marketsource
 :  7647-14-5
Natriumchlorid
5 kg
 :  7647-14-5
SFr. 59.90
1 * 5 kg
 :  Saline, NaCl, Sea salt, Halite
  •  :7647-14-5
  •  :NaCl
  •  :MFCD00003477
  •  :58.44 g/mol
  •  :14,08599
  •  :1413 °C (1013 hPa)
  •  :801 °C
  •  :2,16 g/cm³ (20 °C)
  •  :Raumtemperatur
  •  :231-598-3
Documents
  • VE:
    5 kg