AuftragsverfolgungKontakt
Kaliumnitrat | Avantor
Kaliumnitrat
Glass bottle for solids, 1 kg
Katalognr. ROTHP021.2
Oxidierend
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
Kaliumnitrat
Katalognr. ROTHP021.2
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
CAS Nummer:  7757-79-1
Kaliumnitrat
Glass bottle for solids, 1 kg
CAS Nummer:  7757-79-1
Preis
SFr. 95.90
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonyme:  Nitrate of Potash
  • CAS Nummer:7757-79-1
  • Formel:KNO₃
  • MDL-Nummer:MFCD00011409
  • Molekulargewicht:101.1 g/mol
  • Merck-Index:13,07733
  • Schmelzender Platingehalt:334 °C
  • Dichte:2,109 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:231-818-8
  • UN:1486
  • ADR:5.1,III
  • ERREICHEN:01-2119488224-35
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    1 kg