AuftragsverfolgungKontakt
Schläuche, Gummi
Schläuche, Gummi
20,0 mm, 4,0 mm, 28,0 mm, Rot
Katalognr. ROTHT984.1
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
Schläuche, Gummi
Katalognr. ROTHT984.1
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
Schläuche, Gummi
20,0 mm, 4,0 mm, 28,0 mm, Rot
Preis
SFr. 86.95
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 m
Product Details & Documents
Natural rubber (NR), red.
  • Temperature resistance −10 to +50 °C
  • Not pressure resistant
  • Hardness: 45 Shore A
Technische Daten
  • Schlauch Außen-Ø:
    28,0 mm
  • Schlauch Innen-Ø:
    20,0 mm
  • Wandstärke:
    4,0 mm
  • Farbe:
    Rot