AuftragsverfolgungKontakt
Schläuche, Gummi | Avantor
Schläuche, Gummi
14,0 mm, 3,0 mm, 20,0 mm, Rot
Katalognr. ROTHT982.1
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
Schläuche, Gummi
Katalognr. ROTHT982.1
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
Schläuche, Gummi
14,0 mm, 3,0 mm, 20,0 mm, Rot
Preis
SFr. 98.60
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 12 m
Product Details & Documents
Natural rubber (NR), red.
  • Temperature resistance −10 to +50 °C
  • Not pressure resistant
  • Hardness: 45 Shore A
Technische Daten
  • Schlauch Außen-Ø:
    20,0 mm
  • Schlauch Innen-Ø:
    14,0 mm
  • Wandstärke:
    3,0 mm
  • Farbe:
    Rot