Folsäure
Glass bottle for solids, 50 g
Katalognr. ROTHT912.2
Marketsource
Anbieter: Roth Carl
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Vitamin M, (S)-2-(4-(((2-Amino-4-oxo-3,4-dihydropteridin-6-yl)methyl)amino)benzamido)pentanedioic acid, Pteroyl-L-glutamic acid, PteGlu, Vitamin B9
- CAS Nummer:59-30-3
- Formel:C₁₉H₁₉N₇O₆
- MDL-Nummer:MFCD00079305
- Molekulargewicht:441.41 g/mol
- EINECS:200-419-0
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:50 g
Technische Daten
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



