Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Folsäure | Avantor

Folsäure

Glass bottle for solids, 25 g
Katalognr. ROTHT912.1
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
Folsäure
Katalognr. ROTHT912.1
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
CAS Nummer:  59-30-3
Folsäure

Glass bottle for solids, 25 g

CAS Nummer:  59-30-3
Preis
64.20 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synonyme:  Vitamin M, (S)-2-(4-(((2-Amino-4-oxo-3,4-dihydropteridin-6-yl)methyl)amino)benzamido)pentanedioic acid, Pteroyl-L-glutamic acid, PteGlu, Vitamin B9
  • CAS Nummer:59-30-3
  • Formel:C₁₉H₁₉N₇O₆
  • MDL-Nummer:MFCD00079305
  • Molekulargewicht:441.41 g/mol
  • EINECS:200-419-0
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    25 g

Technische Daten

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..