Kaliumacetat
Glasflasche für Feststoffe, 1 kg
Katalognr. ROTHT874.2
Marketsource
Anbieter: Roth Carl
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Acetic acid potassium salt
- CAS Nummer:127-08-2
- Formel:CH₃COOK
- MDL-Nummer:MFCD00012458
- Molekulargewicht:98.14 g/mol
- Merck-Index:13,07687
- Schmelzender Platingehalt:304 °C
- Dichte:1,57 g/cm³ (25 °C)
- Blitz Pt:>250 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:204-822-2
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:1 kg



