Kaliumacetat
Glasflasche für Feststoffe, 500 g
ROTHT874.1
Marketsource
: Acetic acid potassium salt
- :127-08-2
- :CH₃COOK
- :MFCD00012458
- :98.14 g/mol
- :13,07687
- :304 °C
- :1,57 g/cm³ (25 °C)
- :>250 °C
- :Raumtemperatur
- :204-822-2
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:500 g