AuftragsverfolgungKontakt
L(-)-Tyrosin | Avantor
L(-)-Tyrosin
Glass bottle for solids, 100 g
Katalognr. ROTHT207.2
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
L(-)-Tyrosin
Katalognr. ROTHT207.2
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
CAS Nummer:  60-18-4
L(-)-Tyrosin
Glass bottle for solids, 100 g
CAS Nummer:  60-18-4
Preis
SFr. 61.80
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonyme:  L-Tyrosine, (S)-(-)-Tyrosine, Tyrosine, H-Tyr-OH
  • CAS Nummer:60-18-4
  • Formel:C₉H₁₁NO₃
  • MDL-Nummer:MFCD00002606
  • Molekulargewicht:181.19 g/mol
  • Merck-Index:13,09907
  • Siedepunkt:351 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:285 °C
  • Dichte:1,41 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-460-4
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    100 g
Technische Daten